SAB3700420
Anti-Swine IgG F(ab′)2-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Pig IgG F(ab′)2-Peroxidase antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgG F(ab′)2-Peroxidase antibody produced in rabbit, HRP
221,00 €
About This Item
221,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
swine
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité