SAB3700317
Anti-Goat IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ALP, Alk Phos
About This Item
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
goat
Concentration
0.55 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable