Principaux documents
SAB3700118
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG (H+L)-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
2 MG
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 MG
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Conjugué
Texas Red® conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
dog
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Dog IgG, and Dog Serum.
Immunogène
Dog IgG whole molecule
Propriétés physiques
Antibody format: IgG
Forme physique
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Reconstitution
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Informations légales
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable