Principaux documents
SAB3501272
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
virus (Sin Nombre virus)
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Sin Nombre virus ... SNVsMgp1(2654026)
Description générale
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). The G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction.
Immunogène
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1.
Application
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody can detect 10ng Sin Nombre virus glycoprotein 1 peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Forme physique
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable