Principaux documents
SAB3501271
Sigma-Aldrich
Anti-Andes Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
virus (Andes virus)
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Andes virus ... ANDVsSgp1(991232)
Description générale
Andes virus (ANDV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). It was isolated from an infected Oligoryzomys longicaudatus rodent in Chile, and is highly similar to the Sin Nombre virus (SNV).
Immunogène
Andes virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Andes virus nuclecapsid.The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of Andes Virus Nucleocapsid.
Application
Andes virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Andes virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Forme physique
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable