SAB3500889
Monoclonal Anti-ORAI3 antibody produced in mouse
affinity isolated antibody
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B4F1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human,
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ORAI3(93129)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable