SAB3500886
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 7F4, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
virus
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable