Principaux documents
SAB3500750
Sigma-Aldrich
Anti-ANKLE2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
103 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANKLE2(23141)
Immunogène
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human ANKLE2.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500750.
Forme physique
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable