Principaux documents
SAB3500475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hax1a antibody produced in mouse
clone 8F9G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HCLS1 associated protein X-1, Anti-HCLSBP1, Anti-HS-1 associated protein X-1, Anti-HS1BP1
100 μG
478,00 €
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
478,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F9G7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAX1(10456)
Immunogène
Mouse monoclonal Hax1a antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human Hax1a.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable