Principaux documents
SAB3500336
Sigma-Aldrich
Anti-BAD antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Bcl-2-like 8
100 μG
359,00 €
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1569
Changer de vue
100 μG
359,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1569
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Immunogène
Bad antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human Bad.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500336.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuichi Sawaguchi et al.
Anticancer research, 37(8), 4051-4057 (2017-07-26)
The serine/threonine Pim kinases are overexpressed in various types of solid carcinomas and hematological malignancies, and contribute to regulating cell-cycle progression and cell survival. The aim of this study was to discover a novel pan-Pim kinases inhibitor with potent anti-proliferative
Yuichi Sawaguchi et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 672536-672536 (2021-05-21)
Pim kinases are overexpressed in various types of hematological malignancies and solid carcinomas, and promote cell proliferation and survival. Here in this study, we investigated the preclinical profile of novel pan-Pim kinase inhibitors with imidazopyridazine and thiazolidinedione structure. Imidazopyridazine-thiazolidinediones inhibited