SAB3500036
Anti-TNFAIP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ab1
Synonyme(s) :
Anti-A20, Anti-OTUD7C, Anti-TNFA1P2, Anti-Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3
326,00 €
About This Item
326,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Tnfaip3(21929)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable