SAB3300019
Monoclonal Anti-CK19 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-K19, Anti-K1CS, Anti-MGC15366
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 43.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KRT19(3880)
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable