SAB2900187
Anti-DPP10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
dipeptidylpeptidase 10
484,00 €
About This Item
484,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
monkey, pig, rabbit, bovine, horse, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPP10(57628)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable