SAB2900126
Anti-GPR152/PGR5 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AXOR14, GPR152, heat-stable fragment rp8-9, pgr5
484,00 €
About This Item
484,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPR152(390212)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable