SAB2702344
Monoclonal Anti-Aspartate aminotransferase antibody produced in mouse
clone GT638, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AST1, ASTQTL1, GIG18, cAspAT
422,00 €
About This Item
422,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT638, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
46kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOT1(2805)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable