SAB2702242
Monoclonal Anti-Dengue virus Type 2 NS5 protein antibody produced in mouse
clone GT361, affinity isolated antibody
422,00 €
About This Item
422,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT361, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
103kDa
Espèces réactives
Dengue virus
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable