SAB2501924
Anti-HCRTR1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
OX1R, hypocretin (orexin) receptor 1, orexin receptor, orexin receptor 1, orexin receptor-1
557,00 €
About This Item
557,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
sheep, mouse, rat, human, canine
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HCRTR1(3061)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable