SAB2501897
Anti-DAPP1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
B-cell adapter molecule of 32 kDa, BAM32, DKFZp667E0716, HSPC066, dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAPP1(27071)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable