Principaux documents
SAB2501829
Sigma-Aldrich
Anti-ROBO3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ21044, HGNC:13433, HGPPS, roundabout, axon guidance receptor, homolog 3 (Drosophila)
100 μG
473,00 €
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
473,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
canine, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
indirect ELISA: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ROBO3(64221)
Immunogène
Peptide with sequence C-RKDGARLKEEEGR, from the internal region of the protein sequence according toNP_071765.2
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable