SAB2501758
Anti-C16orf57 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ13154, HVSL1, PN, chromosome 16 open reading frame 57
About This Item
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human, pig
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C16orf57(79650)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable