SAB2501618
Anti-REL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C-Rel, Anti-REL, C-Rel proto-oncogene protein, Oncogene REL, V-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian)
418,00 €
About This Item
418,00 €
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, canine
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... REL(5966)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable