SAB2501386
Anti-TRIM71 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LIN-41, Anti-LIN41, Abnormal cell LINeage LIN-41, Homolog of C. elegans Lin-41, Tripartite motif-containing 71
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, canine, human, bovine
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM71(131405)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable