SAB2501345
Anti-GRAMD3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ21313, Anti-NS3TP2, GRAM domain containing 3, HCV NS3-transactivated protein 2, Hepatitis C virus nonstructural protein 3-transactivating protein 2
418,00 €
About This Item
418,00 €
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, canine, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRAMD3(65983)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable