Principaux documents
SAB2500746
Sigma-Aldrich
Anti-PAN ADH antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADH, Anti-ADH1B, Anti-ADH2, Anti-Alcohol dehydrogenase IB (class I)
100 μG
418,00 €
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
418,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADH1A(124)
Immunogène
Peptide with sequence STAGKVMKCKA from the N Terminus of the protein sequence according to NP_000658.1; NP_000659.2; NP_000660.1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable