SAB2500493
Anti-GRHR/LRHR antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GNRHR1, Anti-Gonadotropin-releasing hormone receptor, Anti-LHRHR, Anti-LRHR
418,00 €
About This Item
418,00 €
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, canine
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNRHR(2798)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable