Principaux documents
SAB2500398
Sigma-Aldrich
Anti-FHL2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AAG11, Anti-DRAL, Anti-Down-regulated in rhabdomyosarcoma LIM protein, Anti-SLIM3
100 μG
473,00 €
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
473,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FHL2(2274)
Catégories apparentées
Immunogène
Peptide with sequence RDDILCPDCGKDI from the C Terminus of the protein sequence according to NP_001441.4; NP_963849.1; NP_963851.2; NP_001034581.1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaoping Yi et al.
Oncology letters, 14(4), 4883-4889 (2017-09-26)
Pancreatic cancer (PC) is one of the most aggressive types of cancer with an extremely poor prognosis. Invasive growth and early metastasis is one of the greatest challenges to overcome for the treatment of PC. Numerous previous studies have indicated