SAB2500298
Anti-DCDC2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Doublecortin domain containing 2, Anti-HGNC:18141, Anti-KIAA1154, Anti-RU2, Anti-RU2S
473,00 €
About This Item
473,00 €
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, canine
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DCDC2(51473)
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable