SAB2500241
Anti-CILP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Cartilage intermediate layer protein, Anti-HGNC:1980, Anti-HsT18872, Anti-Nucleotide pyrophosphohydrolase
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
canine, human, mouse, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CILP(8483)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable