SAB2109100
Anti-RIOK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FLJ11159, RIO2
384,00 €
About This Item
384,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
63 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit, horse, canine, bovine, mouse, rat, guinea pig, human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIOK2(57396)
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable