SAB2109028
Anti-HEY1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CHF2, HERP2, HESR1, HRT-1, MGC1274
384,00 €
About This Item
384,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
32 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, rabbit, mouse, human, rat, horse, guinea pig, bovine
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HEY1(57396)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable