SAB2108961
Anti-RPS28 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CP-23, CP23
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
8 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse, zebrafish, mouse, rabbit, rat, goat, guinea pig, human, bovine
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPS28(6234)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable