SAB2108302
Anti-HNF1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
498,00 €
About This Item
498,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
67kDa
Espèces réactives
human, dog, mouse, guinea pig, horse, rat
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNF1A(6927)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Hepatocyte nuclear factor 1α (HNF1α) modulates hepatocyte functions. It plays an important role in the modulation of gene expression and replication of hepatitis B virus (HBV). HNF1α is involved in lipid metabolism, gluconeogenesis and deoxygenation of xenobiotics. It stimulates the expression of the preS1 mRNA to induce the production of LHBs (viral large surface protein). Mutations in hepatocyte nuclear factor-1A (HNF1A) results in maturity-onset diabetes of the young type 3 (MODY3).
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable