SAB2105048
Anti-RAB3IL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-GRAB
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
43 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human, rabbit, horse
Technique(s)
western blot: suitable
Séquence immunogène
PTVKVAEVDCSSTNTCALSGLTRTCRHRIRLGDSKSHYYISPSSRARITA
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB3IL1(5866)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable