Principaux documents
SAB2103422
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL14, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-6330403N15Rik, Anti-AI785250, Anti-printor
100 μL
423,00 €
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
423,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
71 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLHL14(57565)
Catégories apparentées
Immunogène
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human KLHL14
Séquence
Synthetic peptide located within the following region: GVGGQDGLGAPKDQQQPPQQQPSQQQQPPPQEEPGTPSSSPDDKLLTSPR
Forme physique
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable