SAB2102414
Anti-TFR2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HFE3, Anti-MGC126368, Anti-TFRC2, Anti-Transferrin receptor 2
423,00 €
About This Item
423,00 €
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
89 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rabbit, rat
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFR2(7036)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3