SAB1413279
Monoclonal Anti-MGAT2 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGAT2
About This Item
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
74.91 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG2a, kappa
Numéro d'accès Protein ID
BC006390
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MGAT2(4247)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable