SAB1413244
Monoclonal Anti-MTOR (phospho S2448) antibody produced in rabbit
clone E11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer2448)
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable