SAB1412775
Monoclonal Anti-TIAF1 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-MAJN, Anti-MYO18A, Anti-MYSPDZ, Anti-SPR210
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIAF1(9220)
Immunogène
Sequence
MSSPSSPFREQSFLCAAGDAGEESRVQVLKNEVRRGSPVLLGWVEQAYADKCVCGPSAPPAPTPPSLSQRVMCNDLFKVNPFQLQQFRADPSTASLLLCPGGLDHKLNLRGKAWG
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable