SAB1412766
Monoclonal Anti-PLA2G10 antibody produced in mouse
clone 5G11, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-GXPLA2, Anti-GXSPLA2, Anti-MGC119918, Anti-MGC119919, Anti-MGC133367
498,00 €
About This Item
498,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.96 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2G10(8399)
Immunogène
Sequence
KYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYLFYPQFLCEPDSPKCD
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable