SAB1412695
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
498,00 €
About This Item
498,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.84 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ENTPD3(956)
Description générale
Immunogène
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable