SAB1412639
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 7C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
491,00 €
About This Item
491,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.52 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PUM2(23369)
Immunogène
Sequence
DIMPSGRSRLLEDFRNNRFPNLQLRDLIGHIVEFSQDQHGSRFIQQKLERATPAERQMVFNEILQAAYQLMTDVFGNYVIQKFFEFGSLDQKLALATR
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable