SAB1412610
ANTI-FOXC1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ARA, FKHL7, FOXC1, FREAC-3, FREAC3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.53 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXC1(2296)
Description générale
Immunogène
Sequence
AAHQGRLTSWYLNQAGGDLGHLASAAAAAAAAGYPGQQQNFHSVREFESQRIGLNNSPVNGNSSCQMAFPSSQSLYRTSGAFVYDCSKF*
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable