SAB1412600
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HUP1, PAX7, PAX7B
491,00 €
About This Item
491,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.87 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX7(5081)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
AYGARHSFSSYSDSFMNPAAPSNHMNPVSNGLSPQVMSILGNPSAVPPQPQADFSISPLHGGLDSATSISASCSQRADSIKPGD
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable