Key Documents
SAB1412573
Sigma-Aldrich
ANTI-TIE1 antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
JTK14, TIE, TIE1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.62 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIE1(7075)
Immunogène
TIE1 (NP_005415, 536 a.a. ~ 643 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLMTTDCPEPLLQPWLEGWHVEGTDRLRVSWSLPLVPGPLVGDGFLLRLWDGTRGQERRENVSSPQARTALLTGLTPGTHYQLDVQLYHCTLLGPASPPAHVLLPPSG*
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable