SAB1412475
ANTI-SMO antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Gx, SMO, SMOH
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40.37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMO(6608)
Immunogène
Sequence
NLWLVEAEISPELQKRLGRKKKRRKRKKEVCPLAPPPELHPPAPAPSTIPRLPQLPRQKCLVAAGAWGAGDSCRQGAWTLVSNPFCPEPSPPQDPFLPSAPAPVAWAHGRRQGLGPIHSRTNLMDTELMDADSDF
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable