SAB1412381
ANTI-RETN antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ADSF, FIZZ3, MGC126603, MGC126609, RETN
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RETN(56729)
Description générale
Immunogène
Sequence
TLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRV*
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable