Principaux documents
SAB1412368
Sigma-Aldrich
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PUM2(23369)
Immunogène
PUM2 (NP_056132, 106 a.a. ~ 205 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLDSRFRKGNFGTRDAETDGPEKGDQKGKASPFEEDQNRDLKQGDDDDSKINGRGLPNGMDADCKDFNRTPGSRQASPTEVVERLGPNTNPSEGLGPLPN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable