SAB1412328
ANTI-ATF3 antibody produced in mouse
clone 8D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ATF3
491,00 €
About This Item
491,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 45.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATF3(467)
Description générale
Immunogène
Sequence
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS
Actions biochimiques/physiologiques
ATF3 plays bifurcated roles in cancer development by stimulating apoptosis in the untransformed MCF10A (a breast cancer progression cell line) mammary epithelial cells and also conserve aggressive MCF10CA1a cells and promotes its cell motility.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable