Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1412224
Sigma-Aldrich
ANTI-TGIF2 antibody produced in mouse
clone 5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TGIF2
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGIF2(60436)
Description générale
The protein encoded by this gene is a DNA-binding homeobox protein and a transcriptional repressor. The encoded protein appears to repress transcription by recruiting histone deacetylases to TGF beta-responsive genes. This gene is amplified and overexpressed in some ovarian cancers, and mutations in this gene can cause holoprosencephaly. (provided by RefSeq)
Immunogène
TGIF2 (NP_068581, 131 a.a. ~ 236 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSPTGGLFNTPPPTPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQQDPSLPLLHTPIPLVSENP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable