Principaux documents
SAB1412190
Sigma-Aldrich
ANTI-RARA antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NR1B1, RAR, RARA
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1369
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1369
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.84 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RARA(5914)
Description générale
Retinoid signaling is transduced by 2 families of nuclear receptors, retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR; see MIM 180245), which form RXR/RAR heterodimers. In the absence of ligand, DNA-bound RXR/RARA represses transcription by recruiting the corepressors NCOR1 (MIM 600849), SMRT (NCOR2; MIM 600848), and histone deacetylase (see MIM 601241). When ligand binds to the complex, it induces a conformational change allowing the recruitment of coactivators, histone acetyltransferases (see MIM 603053), and the basic transcription machinery. Translocations that always involve rearrangement of the RARA gene are a cardinal feature of acute promyelocytic leukemia (APL; MIM 612376). The most frequent translocation is t(15,17)(q21;q22), which fuses the RARA gene with the PML gene (MIM 102578) (Vitoux et al., 2007 [PubMed 17468032]).[supplied by OMIM
Immunogène
RARA (NP_000955, 315 a.a. ~ 424 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable